2-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501172-1G PC501172-5G PC501172-25G
APOSPC501172-1GEA 77.5 EUR
APOSPC501172-1G APOSPC501172-5G APOSPC501172-25G
2-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
2-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11110170
CAS nummer: 946125-65-1
UN: 3261
ADR: 8,III