3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-[3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC501196-1G PC501196-5G PC501196-25G
APOSPC501196-1GEA 116 EUR
APOSPC501196-1G APOSPC501196-5G APOSPC501196-25G
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 99%
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15142928
CAS nummer: 1174006-08-6