Methyl 3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501197-1G PC501197-5G
APOSPC501197-1GEA 64.3 EUR
APOSPC501197-1G APOSPC501197-5G
Methyl 3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₆F₄O₃
MW: 238.136 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28348498
CAS nummer: 1803831-09-5