3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501202-1G PC501202-250MG PC501202-5G
APOSPC501202-1GEA 636 EUR
APOSPC501202-1G APOSPC501202-250MG APOSPC501202-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formule: C₉H₅BrF₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28348503
CAS nummer: 1448246-57-8
UN: 3261
ADR: 8,III