4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501218-1G PC501218-250MG PC501218-5G
APOSPC501218-1GEA 191 EUR
APOSPC501218-1G APOSPC501218-250MG APOSPC501218-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217.035 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28348517
CAS nummer: 1784897-62-6