2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501229-1G PC501229-5G PC501229-10G
APOSPC501229-1GEA 84.7 EUR
APOSPC501229-1G APOSPC501229-5G APOSPC501229-10G
2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol
2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol
Formule: C₆H₅BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28348526
CAS nummer: 186309-73-9