3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC50123-1G
PC50123-5G
APOSPC50123-1GEA
155
EUR
APOSPC50123-1G
APOSPC50123-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile
Formule:
C₇H₂ClF₂N Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD18415562 CAS nummer: 103879-29-4 |