4-Bromo-2,3-difluoro-6-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC501256-1G PC501256-5G
APOSPC501256-1GEA 253 EUR
APOSPC501256-1G APOSPC501256-5G
4-Bromo-2,3-difluoro-6-nitroaniline
4-Bromo-2,3-difluoro-6-nitroaniline
Formule: C₆H₃BrF₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22375090
CAS nummer: 626238-73-1