5-Bromo-3-fluoro-2-iodophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501262-1G PC501262-250MG
APOSPC501262-1GEA 388 EUR
APOSPC501262-1G APOSPC501262-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-iodophenol
5-Bromo-3-fluoro-2-iodophenol
Formule: C₆H₃BrFIO
MW: 316.894 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27756663
CAS nummer: 1805500-75-7