5-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501267-1G PC501267-250MG
APOSPC501267-1GEA 474 EUR
APOSPC501267-1G APOSPC501267-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrFN₂O₂
MW: 235.011 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23702246
CAS nummer: 1193385-18-0