4'-Bromo-3'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501269-1G PC501269-250MG
APOSPC501269-1GEA 723 EUR
APOSPC501269-1G APOSPC501269-250MG
4'-Bromo-3'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
4'-Bromo-3'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₃BrF₃IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28348550
CAS nummer: 1935411-18-9