4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501277-1G PC501277-5G PC501277-25G
APOSPC501277-1GEA 278 EUR
APOSPC501277-1G APOSPC501277-5G APOSPC501277-25G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
Formule: C₇H₇BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22418610
CAS nummer: 1261216-27-6