4-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501279-1G PC501279-250MG PC501279-5G
APOSPC501279-1GEA 58.4 EUR
APOSPC501279-1G APOSPC501279-250MG APOSPC501279-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
Formule: C₆H₄BrFIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22570400
CAS nummer: 1201149-19-0