5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-1-fluoro-2-iodo-3-methoxybenzene
PC501280-1G PC501280-5G
APOSPC501280-1GEA 61.4 EUR
APOSPC501280-1G APOSPC501280-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
Formule: C₇H₅BrFIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22543687
CAS nummer: 1394291-47-4