4-Bromo-3-fluorophenacyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501321-1G PC501321-250MG PC501321-5G
APOSPC501321-1GEA 295 EUR
APOSPC501321-1G APOSPC501321-250MG APOSPC501321-5G
4-Bromo-3-fluorophenacyl bromide 97%
4-Bromo-3-fluorophenacyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847180
CAS nummer: 1003879-02-4
UN: 1759
ADR: 8,II