4-Bromo-3-fluorophenacylamine hydrochloride, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501322-1G PC501322-250MG
APOSPC501322-1GEA 205 EUR
APOSPC501322-1G APOSPC501322-250MG
4-Bromo-3-fluorophenacylamine hydrochloride, tech
4-Bromo-3-fluorophenacylamine hydrochloride
Formule: C₈H₇BrFNO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847050
CAS nummer: 1260679-52-4