2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501328-1G PC501328-250MG
APOSPC501328-1GEA 337 EUR
APOSPC501328-1G APOSPC501328-250MG
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl bromide
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28348592
CAS nummer: 1807120-19-9
UN: 3261
ADR: 8,III