4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501341-1G PC501341-250MG
APOSPC501341-1GEA 490 EUR
APOSPC501341-1G APOSPC501341-250MG
4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)phenol
4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₈H₄F₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28348599
CAS nummer: 120355-08-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable