2-Amino-5-(pentafluorothio)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501347-250MG PC501347-100MG
APOSPC501347-250MGEA 742 EUR
APOSPC501347-250MG APOSPC501347-100MG
2-Amino-5-(pentafluorothio)benzonitrile 95%
2-Amino-5-(pentafluorothio)benzonitrile
Formule: C₇H₅F₅N₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28348604
CAS nummer: 159727-27-2