2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Bromo-4-chloro-6-fluorophenyl)methanol
PC50135-1G PC50135-250MG
APOSPC50135-1GEA 658 EUR
APOSPC50135-1G APOSPC50135-250MG
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrClFO
MW: 239.469 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24848700
CAS nummer: 1449008-26-7