3-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501363-1G PC501363-250MG
APOSPC501363-1GEA 468 EUR
APOSPC501363-1G APOSPC501363-250MG
3-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
3-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
Formule: C₇H₆BrFO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12032287
CAS nummer: 959961-65-0