3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501364-1G PC501364-250MG PC501364-5G
APOSPC501364-1GEA 935 EUR
APOSPC501364-1G APOSPC501364-250MG APOSPC501364-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₉FO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26051385
CAS nummer: 1564471-90-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable