3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methylsulphonylbenzene
PC501365-1G PC501365-250MG PC501365-5G
APOSPC501365-1GEA 222 EUR
APOSPC501365-1G APOSPC501365-250MG APOSPC501365-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₈BrFO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20485579
CAS nummer: 942199-49-7