4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501366-1G PC501366-250MG PC501366-5G
APOSPC501366-1GEA 701 EUR
APOSPC501366-1G APOSPC501366-250MG APOSPC501366-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl alcohol 95%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₉FO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26051381
CAS nummer: 1192347-87-7