4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl bromide 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501367-1G PC501367-250MG
APOSPC501367-1GEA 1450 EUR
APOSPC501367-1G APOSPC501367-250MG
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl bromide 95+%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₈BrFO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28348618
CAS nummer: 1192347-88-8