2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501371-1G PC501371-250MG
APOSPC501371-1GEA 366 EUR
APOSPC501371-1G APOSPC501371-250MG
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆FNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18378490
CAS nummer: 411233-40-4