2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501373-1G PC501373-5G
APOSPC501373-1GEA 97.9 EUR
APOSPC501373-1G APOSPC501373-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₇FO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13191594
CAS nummer: 1197193-11-5