2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Fluoro-4-methylsulphonylphenyl)methanol
PC501374-1G PC501374-250MG PC501374-5G
APOSPC501374-1GEA 70.1 EUR
APOSPC501374-1G APOSPC501374-250MG APOSPC501374-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₉FO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18633090
CAS nummer: 1461702-87-3