2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
PC501375-1G PC501375-250MG PC501375-5G
APOSPC501375-1GEA 58.4 EUR
APOSPC501375-1G APOSPC501375-250MG APOSPC501375-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₈BrFO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28348619
CAS nummer: 1401796-84-6
UN: 1759
ADR: 8,III