4-[(Difluoromethyl)thio]nitrobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC50139-1G PC50139-250MG
APOSPC50139-1GEA 187 EUR
APOSPC50139-1G APOSPC50139-250MG
4-[(Difluoromethyl)thio]nitrobenzene 95%
4-[(Difluoromethyl)thio]nitrobenzene
Formule: C₇H₅F₂NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00804873
CAS nummer: 24933-57-1