2-Amino-5-bromo-3-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-2-carboxy-6-fluoroaniline
PC501399-1G PC501399-250MG PC501399-5G
APOSPC501399-1GEA 38 EUR
APOSPC501399-1G APOSPC501399-250MG APOSPC501399-5G
2-Amino-5-bromo-3-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04035659
CAS nummer: 874784-14-2