5-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501400-1G PC501400-5G
APOSPC501400-1GEA 363 EUR
APOSPC501400-1G APOSPC501400-5G
5-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
5-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Formule: C₈H₃BrFNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11899541
CAS nummer: 1049118-00-4