4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-4-nitro-2-(trifluoromethoxy)benzene, 2-Chloro-5-nitrophenyl trifluoromethyl ether
PC501403-1G PC501403-250MG PC501403-5G
APOSPC501403-1GEA 303 EUR
APOSPC501403-1G APOSPC501403-250MG APOSPC501403-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
Formule: C₇H₃ClF₃NO₃
MW: 241.552 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393864
CAS nummer: 113421-97-9