4-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501404-100MG PC501404-250MG
APOSPC501404-100MGEA 61.4 EUR
APOSPC501404-100MG APOSPC501404-250MG
4-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
4-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formule: C₇H₆ClF₃N₂O
MW: 226.584 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23703477
CAS nummer: 156425-08-0