4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501409-1G PC501409-250MG
APOSPC501409-1GEA 636 EUR
APOSPC501409-1G APOSPC501409-250MG
4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide 95%
4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₆BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28348640
CAS nummer: 78126-14-4
UN: 3261
ADR: 8,III