Methyl 3-fluoro-5-nitrobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501414-1G PC501414-25G PC501414-5G
APOSPC501414-1GEA 22 EUR
APOSPC501414-1G APOSPC501414-25G APOSPC501414-5G
Methyl 3-fluoro-5-nitrobenzoate
Methyl 3-fluoro-5-nitrobenzoate
Formule: C₈H₆FNO₄
Smeltpunt: 50…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12172991
CAS nummer: 883987-72-2