3-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501419-1G PC501419-5G
APOSPC501419-1GEA 141 EUR
APOSPC501419-1G APOSPC501419-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆FNO₃
Smeltpunt: 33 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185621
CAS nummer: 883987-74-4