3-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501426-1G PC501426-5G
APOSPC501426-1GEA 409 EUR
APOSPC501426-1G APOSPC501426-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
3-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185623
CAS nummer: 883987-75-5
UN: 3261
ADR: 8,III