4-Amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501453-1G PC501453-250MG
APOSPC501453-1GEA 771 EUR
APOSPC501453-1G APOSPC501453-250MG
4-Amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
4-Amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₄BrF₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28397844
CAS nummer: 1034325-63-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III