2-Bromo-3-fluoro-4-iodoaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501459-1G PC501459-250MG PC501459-5G
APOSPC501459-1GEA 476 EUR
APOSPC501459-1G APOSPC501459-250MG APOSPC501459-5G
2-Bromo-3-fluoro-4-iodoaniline
2-Bromo-3-fluoro-4-iodoaniline
Formule: C₆H₄BrFIN
MW: 315.91 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28397846
CAS nummer: 1936364-85-0