Methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC501461-1G PC501461-5G
APOSPC501461-1GEA 81.8 EUR
APOSPC501461-1G APOSPC501461-5G
Methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate 95%
Methyl 4-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
Formule: C₉H₈BrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00273345
CAS nummer: 128577-47-9