2-Bromophenylsulphur pentafluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC501463-1G
PC501463-250MG
APOSPC501463-1GEA
468
EUR
APOSPC501463-1G
APOSPC501463-250MG
2-Bromophenylsulphur pentafluoride 98%
2-Bromophenylsulphur pentafluoride
Formule:
C₆H₄BrF₅S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD26408179 CAS nummer: 1435807-16-1 |