2-Fluoro-3-nitro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501464-1G PC501464-250MG PC501464-5G
APOSPC501464-1GEA 701 EUR
APOSPC501464-1G APOSPC501464-250MG APOSPC501464-5G
2-Fluoro-3-nitro-N-methoxy-N-methylbenzamide
2-Fluoro-3-nitro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formule: C₉H₉FN₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28397848
CAS nummer: 1809015-20-0