3-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501476-1G PC501476-5G PC501476-250MG
APOSPC501476-1GEA 110 EUR
APOSPC501476-1G APOSPC501476-5G APOSPC501476-250MG
3-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃F₄NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12032180
CAS nummer: 1214335-98-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III