5-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501479-1G PC501479-250MG
APOSPC501479-1GEA 982 EUR
APOSPC501479-1G APOSPC501479-250MG
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formule: C₈H₃F₃INO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28515363
CAS nummer: 1929606-72-3