2,3-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501494-1G PC501494-5G PC501494-25G
APOSPC501494-1GEA 32.2 EUR
APOSPC501494-1G APOSPC501494-5G APOSPC501494-25G
2,3-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
2,3-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃F₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18641903
CAS nummer: 158178-35-9
UN: 1993
ADR: 3,III