2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501495-1G PC501495-250MG PC501495-5G
APOSPC501495-1GEA 164 EUR
APOSPC501495-1G APOSPC501495-250MG APOSPC501495-5G
2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 98%
2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂F₅I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28396364
CAS nummer: 910787-71-2