2,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC501498-1G PC501498-250MG PC501498-5G
APOSPC501498-1GEA 285 EUR
APOSPC501498-1G APOSPC501498-250MG APOSPC501498-5G
2,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
2,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃F₅O
MW: 198.09 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22580983
CAS nummer: 1404194-72-4
UN: 1993
ADR: 3 III