2,6-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,3-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC501504-1G PC501504-5G
APOSPC501504-1GEA 32.2 EUR
APOSPC501504-1G APOSPC501504-5G
2,6-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
2,6-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃F₅O
MW: 198.09 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226643
CAS nummer: 153338-23-9