3,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC501509-1G PC501509-250MG PC501509-5G
APOSPC501509-1GEA 139 EUR
APOSPC501509-1G APOSPC501509-250MG APOSPC501509-5G
3,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
3,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₃F₅O
MW: 198.09 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22581043
CAS nummer: 1404194-50-8
UN: 1993
ADR: 3 II